Documenti fondamentali
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
Scegli un formato
1 G
98,50 €
98,50 €
Prezzo di listino197,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
98,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
98,50 €
Prezzo di listino197,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
140-145 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
n1c(cccc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)