Documenti fondamentali
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
Scegli un formato
5 G
72,00 €
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2ClF3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
Densità
1.637 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)