Documenti fondamentali
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-6-chloropurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClIN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
198-203 °C
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)