Documenti fondamentali
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
38-42 °C
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)