Documenti fondamentali
757055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
192-228 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-6-2-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)