Documenti fondamentali
75578
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-Boc-piperidine hydrochloride
≥97.0% (N)
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (N)
Stato
powder
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.