Documenti fondamentali
755362
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-dinitrobiphenyl
97%
Scegli un formato
1 G
63,00 €
63,00 €
Prezzo di listino90,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6Br2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,00 €
Prezzo di listino90,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
145-150 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H6Br2N2O4/c13-7-1-3-9(11(5-7)15(17)18)10-4-2-8(14)6-12(10)16(19)20/h1-6H
REUCYFQYHWKXPH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)