Documenti fondamentali
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Sinonimo/i:
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542
Densità
1.126 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)