Documenti fondamentali
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4H2KNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.33
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
165 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)