Key Documents
754536
Sigma-Aldrich
9-[2-(Diisopropylphosphino)phenyl]-9H-carbazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
145-149 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)P(C(C)C)c1ccccc1-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C24H26NP/c1-17(2)26(18(3)4)24-16-10-9-15-23(24)25-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h5-18H,1-4H3
LVZFAAVQZRSWHJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)