Documenti fondamentali
754285
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-2-13C-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3-(2,3-Epoxypropoxy-2-13C) propyltrimethoxysilane, GLYMO-(glycidyl-2-13C), Glycidyl-2-13C 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H20O5Si
Peso molecolare:
237.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
120 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(OC)CCCOC[13CH]1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i9+1
BPSIOYPQMFLKFR-QBZHADDCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)