Documenti
754188
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
Sinonimo/i:
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.649
Densità
1.802 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available