753955
ICBA
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
Saggio
99% (HPLC)
Stato
solid
Perdita
0.5 wt. % TGA, 235 °C
Punto di fusione
253-260 °C
Energia dell’orbitale
LUMO 3.67 eV (CV)
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICBA (1:1)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.82 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.78 V
- Fill Factor (FF): 0.56
- Power Conversion Efficiency (PCE): 4.65 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
- Fill Factor (FF): 0.60
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.