Documenti fondamentali
753289
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)