Documenti
753270
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
Densità
1.450 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available