Documenti fondamentali
751340
Sigma-Aldrich
4-Stilbenecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Phenylethenyl)benzoic acid, 4-Styrylbenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
248-253 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,16,17)/b7-6+
IAGXTPCOGVFRSQ-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jakub Treml et al.
Biomolecules, 9(9) (2019-09-12)
The stilbenoids, a group of naturally occurring phenolic compounds, are found in a variety of plants, including some berries that are used as food or for medicinal purposes. They are known to be beneficial for human health as anti-inflammatory, chemopreventive