Documenti fondamentali
751170
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
95-100 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)