Documenti
750506
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-4-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
S-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-4-13C, L-Glutamic acid 5-amide-4-13C
About This Item
Formula condensata:
NH2CO13CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](C[13CH2]C(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
ZDXPYRJPNDTMRX-QQPKUSCQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1