Documenti
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
Sinonimo/i:
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H38O5Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
120-124 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3