749141
Iron(III) oxo acetate perchlorate hydrate
Sinonimo/i:
Hexakis[μ-(acetato-κO:κO′ )]triaqua-μ3-oxotriiron(1+) perchlorate hydrate, Trimeric Fe cluster
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)