Documenti
748986
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-(phenyl-18O)
97 atom % 18O, 97% (CP)
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxycinnamic acid-(phenyl-18O)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H818OO2
Peso molecolare:
166.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % 18O
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
214 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(/C=C/C1=CC=C([18OH])C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i10+2
NGSWKAQJJWESNS-SIPYLNGTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2