746908
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
Punto di fusione
108-113 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3