Documenti fondamentali
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Sinonimo/i:
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
Scegli un formato
25 G
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
221,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Br2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
180-190 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)