745553
Cobalt nanowires
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
Sinonimo/i:
Cobalt (nanoparticles), Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanowires
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
diam. × lung.
200-300 nm × 100-200 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3