Documenti fondamentali
745316
Sigma-Aldrich
4-(Azidomethyl)benzonitrile solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Azido-4-cyanotoluene solution, 4-Cyanobenzyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Beilstein:
4978502
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)6-11-12-10/h1-4H,6H2
GWVIVHINAVAKKV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)