Documenti
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocycloheptanol
≥99% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
5805054
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Stringa SMILE
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3