Documenti fondamentali
741590
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropyl-13C6-amino)ethanol
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
N,N-Diisopropyl-13C6-ethanolamine
About This Item
Formula condensata:
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
187-192 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)