Documenti fondamentali
741418
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazole
97%
Sinonimo/i:
DMBI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
106-111 °C
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility>10−2 cm2/V·s) (from a 2 wt% N-DMBI doped PCBM transistor)
Stringa SMILE
CN1C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)N(C)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This material is shown to behave as a n-type dopant for n-channel Organic Thin Film Transistors (OTFTs).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peng Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8852-8853 (2010-06-18)
We present here the development of a new solution-processable n-type dopant, N-DMBI. Our experimental results demonstrated that a well-known n-channel semiconductor, [6,6]-phenyl C(61) butyric acid methyl ester (PCBM), can be effectively doped with N-DMBI by solution processing; the film conductivity