Documenti fondamentali
741299
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
35-40 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
89.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)