Documenti fondamentali
741213
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
Scegli un formato
500 MG
70,70 €
1 G
124,00 €
70,70 €
Prezzo di listino101,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
70,70 €
1 G
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20BNO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
70,70 €
Prezzo di listino101,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
254.1-262.7 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)