Documenti fondamentali
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
1.037 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)