Documenti
740357
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Cyanophenethylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
211-216 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCC1=CC=C(C#N)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H10N2.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4H,5-6,10H2;1H
LTYHPCKZVFOVCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3