Documenti fondamentali
739812
Sigma-Aldrich
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
95%
Scegli un formato
1 G
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
128,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
275-280 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)