Documenti
739766
Sigma-Aldrich
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
Sinonimo/i:
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.596
Densità
1.674 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C