Documenti fondamentali
739499
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)tributylstannane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32N2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
1.160 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
MEFBHJAGBFBLEH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)