Documenti
389889
Sigma-Aldrich
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
125644
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc2OCOc12
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Barnali Naskar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(12), 1630-1639 (2019-04-16)
Fluorescent chemosensors with aggregation induced emission enhancement (AIEE) emerge as promising tools in the field of sensing materials. Herein, we report the design, synthesis and applicability of a Schiff base chemosensor 1-(benzo[1,3]dioxol-4-ylmethylene-hydrazonomethyl)-naphthalen-2-ol (Hbdhn) of AIE characteristics that exhibits highly effective