Documenti fondamentali
306223
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid)
average Mv ~3,000,000
Scegli un formato
100 G
196,00 €
250 G
381,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
196,00 €
250 G
381,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C3H4O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Crosslinking
~0.1 % cross-linked
PM
average Mv ~3,000,000
Viscosità
30,000-40,000 cP
Temp. transizione
Tg 106 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • IR and Raman investigation of some poly(acrylic) acid gels in aqueous and neutralized state: This study explores the modification of local polymeric conformation of poly(acrylic) acid (PAA), induced by hydration and neutralization with triethanolamine, using IR and Raman spectroscopy. (M Todica et al., 2015).
  • Phase Behavior of Aqueous Poly(acrylic acid-g-TEMPO): Research on poly(acrylic acid) grafted with TEMPO moieties, focusing on phase separation behavior over different pH ranges, which could be relevant for creating responsive materials. (Q Fu et al., 2016).
  • Synthesis and characterization of poly(glyceric acid carbonate): a degradable analogue of poly(acrylic acid): This article presents a degradable analogue to poly(acrylic acid) and compares the properties of hydrogels prepared from this new polymer with those from PAA, relevant for biomedical applications. (H Zhang et al., 2015).
  • Mechanically stable thermally crosslinked poly(acrylic acid)/reduced graphene oxide aerogels: Study on enhancing the mechanical integrity of reduced graphene oxide aerogels by intermixing with thermally cross-linkable PAA, pertinent to material science. (H Ha et al., 2015).
  • Polyacrylic acid polymers hydrogels intended for topical drug delivery: preparation and characterization: Investigates the bioadhesiveness of polyacrylic acid polymers in hydrogels, emphasizing their potential in designing topical drug delivery systems. (G Calixto et al., 2015).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laurence Glennon-Alty et al.
Acta biomaterialia, 9(4), 6041-6051 (2012-12-15)
Mesenchymal stem cells (MSCs) can generate chondrocytes in vitro, but typically need to be cultured as aggregates in the presence of transforming growth factor beta (TGF-β), which makes scale-up difficult. Here we investigated if polyacrylate substrates modelled on the functional
Yanxia Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 170-180 (2012-12-15)
A novel galactose-decorated cross-linked micelles (cl-micelles) with ionic cores using cystamine (Cys) as a biodegradable cross-linker was prepared by using block ionomer complexes of poly(ethylene glycol)-b-poly(2-acryloxyethyl-galactose)-b-poly(acrylic acid) (PEG-b-PAEG-b-PAA) and Ca(2+) (PEG-b-PAEG-b-PAA cl-micelles/Cys). Doxorubicin (DOX) was successfully incorporated into the ionic
Chunjiao Zhou et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4627-4633 (2013-08-02)
Poly(acrylic acid) (PAA) coated-Fe3O4 superparamagnetic nano-composites were synthesized through a solvothermal technique by using cheap and environmental friendly iron salts and PAA. Each nano-composite was composed of many small primary nanocrystals. The as-synthesized products were characterized by X-ray diffraction (XRD)
Serhat Elcicek et al.
Experimental parasitology, 133(3), 237-242 (2012-12-15)
Polyacrylic acid (PAA) is one of the anionic synthetic polyelectrolytes and is used in various immunological and pharmaceutical applications. PAA has been used as adjuvant in veterinary vaccines, in particular. However, to our knowledge, there are no studies that document
Lei Liu et al.
ACS nano, 7(2), 1368-1378 (2013-01-04)
Hierarchical FeOOH nanostructure array films constructed by different nanosized building blocks can be synthesized at the air-water interface via a bio-inspired gas-liquid diffusion method. In this approach, poly(acrylic acid) (PAA) as a crystal growth modifier plays a crucial role in
Articoli
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.