Documenti fondamentali
738301
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
122-127 °C
Stringa SMILE
Nc1cnc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)