Documenti fondamentali
738093
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3
98 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione-2,3,4-13C3
Scegli un formato
1 MG
985,00 €
5 MG
888,00 €
985,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
985,00 €
5 MG
888,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C18H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
985,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)