Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1230,00 € |
Informazioni su questo articolo
1230,00 €
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h15-18,22H,3-6,8-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18?,20-,21-/m0/s1/i7+1,11+1,14+1
InChI key
HWSBXBKHQXFKBT-RZDKJTFNSA-N
General description
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| assay ≥98% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay 97% (CP) | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?