738018
2,7-Dibromo-9,9′-spirobifluorene
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
334-336 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C25H14Br2/c26-15-9-11-19-20-12-10-16(27)14-24(20)25(23(19)13-15)21-7-3-1-5-17(21)18-6-2-4-8-22(18)25/h1-14H
UPJLZKCEPFAKSH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)