Documenti
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
yellow to green
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Menadione crystalline
Sigma-Aldrich
M5625
Menadione
Vitamin K2
Sigma-Aldrich
V9378
Vitamin K2