Documenti fondamentali
73775
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalic acid
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Beilstein:
1882262
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Stato
powder
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)