Documenti fondamentali
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
About This Item
Formula condensata:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
Peso molecolare:
310.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)