Documenti fondamentali
737275
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.601
Densità
1.583 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)