Documenti fondamentali
736511
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Sinonimo/i:
Silverjet DGH-55HTG, silver ink
Scegli un formato
25 G
483,00 €
100 G
1.470,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
483,00 €
100 G
1.470,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
surface tension 40 - 70 mN m-1
Stato
dispersion
nanoparticle
Concentrazione
40-50 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.333
Dimensione particelle
≤10 nm
Viscosità
900-1600 mPa.s ((25°C))
Densità
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silver is a good conductor and is resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103.3 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Vedi tutto