Documenti fondamentali
735892
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
Sinonimo/i:
PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
Scegli un formato
250 MG
221,50 €
221,50 €
Prezzo di listino443,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
221,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
221,50 €
Prezzo di listino443,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
PM
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
Punto di fusione
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.