Documenti fondamentali
735671
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(12-4)6-8-13/h9,12H,5-8H2,1-4H3
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)