Documenti fondamentali
641472
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 4-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminomethylpiperidine
Scegli un formato
5 G
78,20 €
25 G
259,70 €
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
78,20 €
25 G
259,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
237-238 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor in the preparation of a variety of different protein agonists or antagonists including:
  • Kinesin spindle protein inhibitors with potential anticancer activity
  • Orphan G-protein coupled receptor GPR119 agonist with antidiabetic potential
  • Pim-1 inhibitors
  • Aspartic acid protease inhibitors
Reactant involved in enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.