Documenti
735302
Sigma-Aldrich
5,8-Dibromoquinoxaline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
198-203 °C (dec.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)c2nccnc12
InChI
1S/C8H4Br2N2/c9-5-1-2-6(10)8-7(5)11-3-4-12-8/h1-4H
ZPZBXKVJNVNNET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3